Stampa…
Polietilenglicole 35.000 Stabilised zS pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: PEG 35,000
Stabilization: 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 70 EUR
8.18892.1000 8.18892.5000
Polietilenglicole 35.000 Stabilised zS pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polietilenglicole 35.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 35000 g/mol
Punto di fusione: 60…65 °C
Densità: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test