Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 103…104 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,015 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009228 CAS Number: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |