Thiazolidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H26427.03
H26427.06
H26427.03EA
36.4
EUR
H26427.03
H26427.06
Thiazolidine ≥97%
Thiazolidine
Purity: 97%
CAS No.: 504-78-9
Molecular Formula: C3H7NS
Formula Weight: 89.16
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5545
Odour: Characteristic
Boiling Point: 165°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005211
Formula:
C₃H₇NS Peso molecolare: 89,16 g/mol Punto di ebollizione: 165 °C Densità: 1,131 Flash Pt: 56 °C (133 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005211 CAS Number: 504-78-9 EINECS: 208-002-5 ADR: 3,III |