Stampa…
Thiazolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 32.1 EUR
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidine 98%
Thiazolidine
Formula: C₃H₇NS
Peso molecolare: 89,16 g/mol
Punto di ebollizione: 72…75 °C (25 mmHg)
Densità: 1,131 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005211
CAS Number: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %