Stampa…
5-Decyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13050.09 A13050.18
A13050.09EA 64.1 EUR
A13050.09 A13050.18
5-Decyne ≥98%
5-Decyne
Purity: 98% CAS No.: 1942-46-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3 Formula Weight: 138.26 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Petrol-like Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 1697840 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00027277
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 177…178 °C
Densità: 0,770
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027277
CAS Number: 1942-46-7
UN: 3295
ADR: 3,III