Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate, Methyl 4-methyl-3-oxovalerate
Purity: 98%
CAS No.: 42558-54-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -75°
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 1857823
MDL No.: MFCD00040499
Formula:
C₇H₁₂O₃ Peso molecolare: 144.17 g/mol Punto di ebollizione: 192 °C Punto di fusione: –75 °C Densità: 1.010 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040499 CAS Number: 42558-54-3 EINECS: 418-900-0 |