Stampa…
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 80.4 EUR
ACRO383440100 ACRO383440500
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Ethyl isobutyrylacetate
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 173 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,981 g/cm³
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009198
CAS Number: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)