2-(Methylthio)ethanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 5271-38-5
Molecular Formula: C3H8OS
Formula Weight: 92.16
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4944
Odour: Stench
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1731081
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00002908
Formula:
C₃H₈OS Punto di ebollizione: 169…171 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002908 CAS Number: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 ADR: 9,III |