Stampa…
2-(Methylthio)ethanol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 60 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Formula: C₃H₈OS
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002908
CAS Number: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %