Stampa…
di-Litio tetraborato triidrato 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lithium tetraborate trihydrate
A10358.22 A10358.36
A10358.22EA 31.3 EUR
A10358.22 A10358.36
di-Litio tetraborato triidrato 96%
di-Litio tetraborato triidrato
Purity: 96% CAS No.: 37195-62-3 Molecular Formula: Li2B4O7.3H2O Formula Weight: 223.17 (169.12anhy) Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00167253
Formula: B₄Li₂O₇·3H₂O
Peso molecolare: 223,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167253
CAS Number: 37195-62-3
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,5524