Bismuto soluzione standard, 1000 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88054.AE
88054.AP
88054.AEEA
36
EUR
88054.AE
88054.AP
Bismuto soluzione standard, 1000 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di bismuto
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certificazioni: Tracciabile NIST