Bismuto soluzione standard, 1000 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13822.AD
13822.AE
13822.AP
13822.ADEA
50.4
EUR
13822.AD
13822.AE
13822.AP
Bismuto soluzione standard, 1000 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di bismuto
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certificazioni: Tracciabile NIST