Stampa…
Berillio soluzione standard, 1000 mg/L Be in 5% acido nitrico (da BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13848.ADEA 51.8 EUR
13848.AD 13848.AE
Berillio soluzione standard, 1000 mg/L Be in 5% acido nitrico (da BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di berillio
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certificazioni: Tracciabile NIST