Stampa…
Berillio soluzione standard, 10000 mg/L Be in 5% acido nitrico (da BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14406.AE 14406.AD 14406.AP
14406.AEEA 145 EUR
14406.AE 14406.AD 14406.AP
Berillio soluzione standard, 10000 mg/L Be in 5% acido nitrico (da BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di berillio
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Certificazioni: Tracciabile NIST