Stampa…
Sodium-tert-butanolate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.9025 8.18374.5000
8.18374.0100EA 46.1 EUR
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.9025 8.18374.5000
Sodium-tert-butanolate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodium-tert-butanolate
Formula: C₄H₉NaO
Peso molecolare: 96.1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040575
CAS Number: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 (8) II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3