Stampa…
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050 331220250
ACRO331220050EA 73.3 EUR
ACRO331220050 ACRO331220250
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
2-Chloro-p-benzoquinone
Formula: C₆H₃ClO₂
Peso molecolare: 142,54 g/mol
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075260
CAS Number: 695-99-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥94 %