Stampa…
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27542.14 H27542.06
H27542.14EA 333 EUR
H27542.14 H27542.06
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 697-91-6 Molecular Formula: C6H2Cl2O2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00037159
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037159
CAS Number: 697-91-6
EINECS: 211-810-0