Dihydrocoumarin ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 119-84-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 4584
MDL No.: MFCD00006881
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 272 °C Punto di fusione: 24…25 °C Densità: 1,169 Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006881 CAS Number: 119-84-6 EINECS: 204-354-9 |