Ethyl butyrylacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 94…95 °C (12 mmHg) Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009401 CAS Number: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |