Stampa…
4-Piperidinemethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 81.2 EUR
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinemethanol 98%
4-Piperidinemethanol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 57…61 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174228
CAS Number: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %