3-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylpyrazole
L01618.06
L01618.14
L01618.06EA
28.5
EUR
L01618.06
L01618.14
3-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1453-58-3
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1454
MDL No.: MFCD00005240
Formula:
C₄H₆N₂ Peso molecolare: 82,11 g/mol Punto di ebollizione: 203…205 °C Densità: 1,020 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005240 CAS Number: 1453-58-3 EINECS: 215-925-7 |