Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127560050 127560250
ACRO127560050EA 31.4 EUR
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005240
CAS Number: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %