Cadmio soluzioni standard al plasma, per ICP, Specpure®
Fornitore: Thermo Scientific
13813.AD
13813.AE
13813.AP
14424.AE
14424.AP
13813.ADEA
51.6
EUR
13813.AD
13813.AE
13813.AP
14424.AE
14424.AP
Cadmio soluzioni standard al plasma, per ICP, Specpure®
Standard
Standard cationici
Standard di cadmio
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certificazioni: Tracciabile NIST