Stampa…
Piombo 1000 mg/L Pb in 5% acido nitrico (da Pb) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88075.AE 88075.AP
88075.AEEA 40 EUR
88075.AE 88075.AP
Piombo 1000 mg/L Pb in 5% acido nitrico (da Pb) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di piombo
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certificazioni: Tracciabile NIST