Stampa…
Bario 1000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88052.AE 88052.AP
88052.AEEA 38.7 EUR
88052.AE 88052.AP
Bario 1000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificazioni: Tracciabile NIST