Stampa…
Bario 1000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13876.AD 13876.AE 13876.AP
13876.ADEA 51.5 EUR
13876.AD 13876.AE 13876.AP
Bario 1000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificazioni: Tracciabile NIST