Stampa…
Bario 10000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14423.AE 14423.AD 14423.AP
14423.AEEA 131 EUR
14423.AE 14423.AD 14423.AP
Bario 10000 mg/L Ba in 5% acido nitrico (da Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificazioni: Tracciabile NIST