Arsenico 1000 mg/L in 5% acido nitrico (da As) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificazioni: Tracciabile NIST