Stampa…
Arsenico 10000 mg/L As in 5% acido nitrico (da As) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14369.AD 14369.AE 14369.AP
14369.ADEA 86.3 EUR
14369.AD 14369.AE 14369.AP
Arsenico 10000 mg/L As in 5% acido nitrico (da As) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di arsenico
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificazioni: Tracciabile NIST