Stampa…
Aluminium tri-tert-butanolate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
89891.06 89891.14 89891.22
89891.06EA 54.2 EUR
89891.06 89891.14 89891.22
Aluminium tri-tert-butanolate ≥97%
Aluminium tri-tert-butanolate
Purity: 97% CAS No.: 556-91-2 Molecular Formula: Al[OC(CH3)3]3 Formula Weight: 246.32 Physical Form: Powder Density: 1.0251 Melting Point: 200-202° Boiling Point: 156°/2mm Solubility: Very soluble in organic solvents Beilstein Reference: 4148229 Merck Reference: 14,333 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00008801
Formula: C₁₂H₂₇AlO₃
Punto di ebollizione: 156 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 200…202 °C
Densità: 1,025
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008801
CAS Number: 556-91-2
EINECS: 209-146-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,333