Lithium salicylate, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 552-38-5
Molecular Formula: C7H5LiO3
Formula Weight: 144.05
Physical Form: Powder
Odour: Sweet
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00045813
Formula:
C₇H₅LiO₃ Punto di fusione: Dec. Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045813 CAS Number: 552-38-5 EINECS: 209-011-7 |