Methyl mercaptoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl thioglycolate
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Formula:
C₃H₆O₂S Peso molecolare: 106.15 g/mol Punto di ebollizione: 148…149 °C Punto di fusione: –3 °C Densità: 1.163 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004873 CAS Number: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 ADR: 3 III |