Stampa…
Methyl mercaptoacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148885000 148881000
ACRO148885000EA 66.4 EUR
ACRO148885000 ACRO148881000
Methyl mercaptoacetate 95%
Methyl mercaptoacetate
Formula: C₃H₆O₂S
Punto di ebollizione: 156…159 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,187 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004873
CAS Number: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1228
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %