Ethyl mercaptoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 623-51-8
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 605581
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004874
Formula:
C₄H₈O₂S Punto di ebollizione: 156…159 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,096 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004874 CAS Number: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 ADR: 3,III |