Ethyl mercaptoacetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂S Punto di ebollizione: 54 °C (12 mmHg) Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004874 CAS Number: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 UN: 1228 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |