Stampa…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine
H50493.03 H50493.06
H50493.03EA 55.1 EUR
H50493.03 H50493.06
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1780-26-3 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 41-45° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00090472
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di fusione: 41…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090472
CAS Number: 1780-26-3
ADR: 8,III