Stampa…
2-Chloro-4-methylpyrimidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31903.03 H31903.09
H31903.03EA 39.1 EUR
H31903.03 H31903.09
2-Chloro-4-methylpyrimidine 99%
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 13036-57-2 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 45-48° MDL No.: MFCD00054434
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 45…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054434
CAS Number: 13036-57-2