di-Lithium oxalate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 553-91-3
Molecular Formula: Li2C2O4
Formula Weight: 101.96
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040596
Formula:
C₂Li₂O₄ Punto di fusione: Dec. Densità: 2,12 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040596 CAS Number: 553-91-3 EINECS: 209-054-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5537 |