Stampa…
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 35.5 EUR
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
2,5-Dichlorohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Formula: C₆H₄Cl₂O₂
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041749
CAS Number: 824-69-1
EINECS: 212-533-8