Methyl oxalyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5781-53-3
Molecular Formula: C3H3ClO3
Formula Weight: 122.51
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Acrid
Boiling Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1071541
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000705
Formula:
C₃H₃ClO₃ Peso molecolare: 122,51 g/mol Punto di ebollizione: 115…118 °C Densità: 1,332 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000705 CAS Number: 5781-53-3 EINECS: 227-307-4 UN: 2920 ADR: 8,II |