Stampa…
Methyl oxalyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
166000250 166000500
ACRO166000250EA 96.2 EUR
ACRO166000250 ACRO166000500
Methyl oxalyl chloride 97%
Methyl oxalyl chloride
Formula: C₃H₃ClO₃
Peso molecolare: 122,51 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C (760 mmHg)
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000705
CAS Number: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA