Stampa…
Ethyl oxalyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 32 EUR
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Ethyl oxalyl chloride 98%
Ethyl oxalyl chloride
Formula: C₄H₅ClO₃
Punto di ebollizione: 135 °C (760 mmHg)
Densità: 1,22 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000706
CAS Number: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA