Stampa…
Calcio cloruro 2,75% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
35652.AP 35652.K2
35652.APEA 33.2 EUR
35652.AP 35652.K2
Calcio cloruro 2,75% (w/v) in soluzione acquosa
Calcio cloruro
Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8