Divinylbenzene (mixture of isomers) 55% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DVB, Divinylbenzene
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 1000 ppm
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55%
CAS No.: 1321-74-0
Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.912
Refractive Index: 1.5740
MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Formula:
C₁₀H₁₀ Peso molecolare: 130,19 g/mol Densità: 0,912 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01778656 CAS Number: 1321-74-0 EINECS: 215-325-5 |