Stampa…
Zinco (II) nitrato esaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Zinc nitrate hexahydrate
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 33.9 EUR
A16282.22 A16282.36
Zinco (II) nitrato esaidrato ≥98%
Zinco (II) nitrato esaidrato
Formula: ZnN₂O₆·6H₂O
Peso molecolare: 297,49 g/mol
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149889
CAS Number: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273