Stampa…
Boro soluzione standard, 1000 mg/l B in acqua (da B(OH₃)) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.19500.0100 1.19500.0500
1.19500.0100EA 52.1 EUR
1.19500.0100 1.19500.0500
Boro soluzione standard, 1000 mg/l B in acqua (da B(OH₃)) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di boro
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST