Boro soluzione standard, 1000 mg/l B in acqua (da B(OH₃)) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88055.AE
88055.AP
88055.AEEA
37.3
EUR
88055.AE
88055.AP
Boro soluzione standard, 1000 mg/l B in acqua (da B(OH₃)) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificazioni: Tracciabile NIST