Boro soluzione standard, 1000 mg/l B in acqua (da B(OH₃)) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificazioni: Tracciabile NIST