Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-2-Chloroisodurene, α-Chloro-1,2,4,6-tetramethylbenzene, α2-Chloroisodurene, alpha-2-Chloroisodurene, 1-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
159780050 159780250
ACRO159780050EA 34 EUR
ACRO159780050 ACRO159780250
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Peso molecolare: 168,67 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000901
CAS Number: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %