Stampa…
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termometro digitale
Fornitore: VWR Collection
620-2089EA 133 EUR
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termometro digitale
Termometri Termometri digitali
Termometro a scala completa con LCD e retro magnetico, per posizionamento su superfici metalliche (incubatori, congelatori, bagni ad acqua). L'unità è completa inoltre di cavalletto ad apertura ribaltabile per utilizzi su un banco da laboratorio e di un dispositivo di fissaggio a molla per agganciarlo a qualsiasi bordo.
  • Punta per perforazione
  • Letture aggiornate ogni secondo
  • Solo modelli Plus: allarme di valore alto/basso, memorizzazione del valore minimo/massimo e funzione 'HOLD'
Sonda in acciaio inox (Ø: 3,5 mm) e cavo di 3 m.
Certificazioni: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato Traceable® e batteria da 1,5 V per 12-18 mesi di uso continuo.